Drukuj
Chlorek terbu(III), anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 545 PLN
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Chlorek terbu(III), anhydrous 99,9%
Chlorek terbu(III)
Formuła: Cl₃Tb
MW: 265.28 g/mol
Temp. topnienia: 588 °C
Gęstość: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011258
Numer CAS: 10042-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-132-4
Klasyfikacja Merck : 13,09087