Drukuj
Terb 99,9%, chips
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN3454-1G IN3454-5G
APOSIN3454-1GEA 580 PLN
APOSIN3454-1G APOSIN3454-5G
Terb 99,9%, chips
Terb
Formuła: Tb
MW: 158.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2800 °C
Temp. topnienia: 1356 °C
Gęstość: 8.234 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011256
Numer CAS: 7440-27-9
Jednostka: 3178
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09300