Drukuj
ditlenek telluru 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 2730 PLN
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
ditlenek telluru 99.99%
ditlenek telluru
Formuła: O₂Te
Temp. Wrzenia: 1245 °C
Temp. topnienia: 733 °C
Gęstość: 5,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011263
Numer CAS: 7446-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-193-1