Drukuj
Etanolan tantalu(V) 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tantalum(V) ethoxide
IN3409-10G IN3409-50G
APOSIN3409-10GEA 801 PLN
APOSIN3409-10G APOSIN3409-50G
Etanolan tantalu(V) 99.99%
Etanolan tantalu(V)
Formuła: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406.25 g/mol
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049785
Numer CAS: 6074-84-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III