Drukuj
Pentachlorek tantalu 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN3406-100G IN3406-250G IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA 2510 PLN
APOSIN3406-100G APOSIN3406-250G APOSIN3406-25G
Pentachlorek tantalu 99.999%
Pentachlorek tantalu
Formuła: Cl₅Ta
Temp. Wrzenia: 242 °C
Temp. topnienia: 216 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011253
Numer CAS: 7721-01-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II