Drukuj
siarka, powder sublimed
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3391-2KG IN3391-500G
APOSIN3391-2KGEA 0 PLN
APOSIN3391-2KG APOSIN3391-500G
siarka, powder sublimed
siarka
Formuła: S
MW: 32.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445 °C
Temp. topnienia: 112 °C
Gęstość: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Jednostka: 1350
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,09059