Drukuj
siarczan strontu 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
IN3379-25G IN3379-100G
APOSIN3379-25GEA 0 PLN
APOSIN3379-25G APOSIN3379-100G
siarczan strontu 99.99%
siarczan strontu
Formuła: O₄SSr
Temp. topnienia: 1600 °C
Gęstość: 3,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036274
Numer CAS: 7759-02-6