Drukuj
Tlenek strontu 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 2760 PLN
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Tlenek strontu 99,5%
Tlenek strontu
Formuła: SrO
MW: 103.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 3000
Temp. topnienia: 2430 °C
Gęstość: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049558
Numer CAS: 1314-11-0
Klasyfikacja Merck : 12,09009