Drukuj
Chlorek strontu 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 1310 PLN
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Chlorek strontu 99.999%
Chlorek strontu
Formuła: Cl₂Sr
Temp. topnienia: 873 °C
Gęstość: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011249
Numer CAS: 10476-85-4