Drukuj
Sodium thiophosphate hydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3322-25G IN3322-1G IN3322-5G
APOSIN3322-25GEA 1280 PLN
APOSIN3322-25G APOSIN3322-1G APOSIN3322-5G
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
Formuła: H₂Na₃O₄PS
MW: 198.015 g/mol
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041513
Numer CAS: 10489-48-2