Drukuj
jodek sodu, anhydrous 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 255 PLN
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
jodek sodu, anhydrous 99+%
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1304 °C
Temp. topnienia: 661 °C
Gęstość: 3.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 13,08705