Drukuj
bromek sodu, bezwodny 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 1220 PLN
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
bromek sodu, bezwodny 99.999%
bromek sodu
Formuła: NaBr
Temp. Wrzenia: 1390 °C
Temp. topnienia: 755 °C
Gęstość: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003475
Numer CAS: 7647-15-6