Drukuj
Azotan(V) srebra 99.9+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 1020 PLN
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Azotan(V) srebra 99.9+%
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Gęstość: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II