Drukuj
krzem 99,9%, proszek –100 mesh
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 435 PLN
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
krzem 99,9%, proszek –100 mesh
krzem
Formuła: Si
Temp. Wrzenia: 2600 °C
Temp. topnienia: 1420 °C
Gęstość: 2,329 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085311
Numer CAS: 7440-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8
Jednostka: 1346
ADR: 4.1,III