Drukuj
Chlorek skandu(III), anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 1570 PLN
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Chlorek skandu(III), anhydrous 99,9%
Chlorek skandu(III)
Formuła: Cl₃Sc
Temp. topnienia: 960 °C
Gęstość: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011221
Numer CAS: 10361-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-799-1