Drukuj
Chlorek skandu(III) heksahydrat 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 1160 PLN
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Chlorek skandu(III) heksahydrat 99.99%
Chlorek skandu(III) heksahydrat
Formuła: Cl₃Sc·6H₂O
Temp. topnienia: 63…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149852
Numer CAS: 20662-14-0