Drukuj
azotan samaru (III) heksahydrat 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 1600 PLN
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
azotan samaru (III) heksahydrat 99,9%
azotan samaru (III) heksahydrat
Formuła: N₃O₉Sm·6H₂O
MW: 444.47 g/mol
Temp. topnienia: 78 °C
Gęstość: 2.375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149857
Numer CAS: 13759-83-6