Drukuj
Chlorek rutenu(III) hydrat 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 691 PLN
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Chlorek rutenu(III) hydrat 97%
Chlorek rutenu(III) hydrat
Formuła: Cl₃Ru·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149844
Numer CAS: 14898-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5
Jednostka: 3260
ADR: 8,II