Drukuj
Bromek rubidu 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-5G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 1290 PLN
APOSIN3013-25G APOSIN3013-5G APOSIN3013-100G
Bromek rubidu 99,9%
Bromek rubidu
Formuła: BrRb
MW: 165.37 g/mol
Temp. Wrzenia: 1340
Temp. topnienia: 693 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011186
Numer CAS: 7789-39-1
Klasyfikacja Merck : 12,08440