Drukuj
Tlenek renu(IV) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 621 PLN
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Tlenek renu(IV) 99,9%
Tlenek renu(IV)
Formuła: O₂Re
Temp. topnienia: 1000 °C
Gęstość: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016305
Numer CAS: 12036-09-8