Drukuj
Ren 99.999%, proszek –22 mesh
Dostawca: Apollo Scientific
IN2992-1G IN2992-5G
APOSIN2992-1GEA 720 PLN
APOSIN2992-1G APOSIN2992-5G
Ren 99.999%, proszek –22 mesh
Ren
Formuła: Re
Temp. Wrzenia: 5900 °C
Temp. topnienia: 3180 °C
Gęstość: 21,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011195
Numer CAS: 7440-15-5