Drukuj
Tlenek prazeodymu(III,IV) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 1350 PLN
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Tlenek prazeodymu(III,IV) 99,9%
Tlenek prazeodymu(III,IV)
Formuła: O₁₁Pr₆
Temp. Wrzenia: 4200 °C
Temp. topnienia: 2500 °C
Gęstość: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011178
Numer CAS: 12037-29-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-857-9