Drukuj
Trichlorek prazeodymu, anhydrous
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 685 PLN
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Trichlorek prazeodymu, anhydrous
Trichlorek prazeodymu
Formuła: Cl₃Pr
MW: 247.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1700 °C
Temp. topnienia: 786 °C
Gęstość: 4.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011176
Numer CAS: 10361-79-2
Klasyfikacja Merck : 13,07709