Drukuj
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 1100 PLN
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 2,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149829
Numer CAS: 10025-90-8