Drukuj
Potassium sulphite 90%
Dostawca: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 928 PLN
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formuła: K₂SO₃
Temp. topnienia: >590 °C
Gęstość: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011387
Numer CAS: 10117-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-321-1