Drukuj
Potassium trimethylsilanolate 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
IN2946-100G IN2946-25G
APOSIN2946-100GEA 928 PLN
APOSIN2946-100G APOSIN2946-25G
Potassium trimethylsilanolate 90%
Potassium trimethylsilanolate
Formuła: C₃H₉KOSi
MW: 128.29 g/mol
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013421
Numer CAS: 10519-96-7
Jednostka: 3263
ADR: 8 II