Drukuj
azotan (V) potasu 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 PLN
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
azotan (V) potasu 99,9%
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
Temp. Wrzenia: 400 °C
Temp. topnienia: 334 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1,III