Drukuj
jodek potasu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 911 PLN
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
jodek potasu
jodek potasu
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1330 °C
Temp. topnienia: 681 °C
Gęstość: 3,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4