Drukuj
diwodorofosforan potasu 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 911 PLN
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
diwodorofosforan potasu 99,9%
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. topnienia: 252…253 °C
Gęstość: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4