Drukuj
sorbinian potasu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSIN2901-1KGEA 379 PLN
APOSIN2901-1KG
sorbinian potasu 98%
sorbinian potasu
Formuła: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Temp. topnienia: 210 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016546
Numer CAS: 24634-61-5