Drukuj
Bromek fosforu(V) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 PLN
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Bromek fosforu(V) 95%
Bromek fosforu(V)
Formuła: PBr₅
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011437
Numer CAS: 7789-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-186-6
Jednostka: 2691
ADR: 8,II