Drukuj
Pentatlenek difosforu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 882 PLN
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
Pentatlenek difosforu 98%
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Temp. topnienia: 340 °C (subl.)
Gęstość: 2.39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07441