Drukuj
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
IN2823-1G IN2823-25G IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA 160 PLN
APOSIN2823-1G APOSIN2823-25G APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formuła: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013310
Numer CAS: 51364-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 479-280-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III