Drukuj
Palladium hydroxide on carbon 95% 20% Pd, wet support, proszek
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2807-5G IN2807-25G
APOSIN2807-5GEA 458 PLN
APOSIN2807-5G APOSIN2807-25G
Palladium hydroxide on carbon 95% 20% Pd, wet support, proszek
Palladium hydroxide
Formuła: H₂O₂Pd
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064599
Numer CAS: 12135-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 235-219-2