Drukuj
tlenek niobu (V) 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
IN2773-100G IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA 1390 PLN
APOSIN2773-100G APOSIN2773-500G
tlenek niobu (V) 99.99%
tlenek niobu (V)
Formuła: Nb₂O₅
Temp. topnienia: 1485 °C
Gęstość: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011128
Numer CAS: 1313-96-8