Drukuj
Chlorek niobu(V) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Niobium pentachloride
IN2743-100G IN2743-25G
APOSIN2743-100GEA 2400 PLN
APOSIN2743-100G APOSIN2743-25G
Chlorek niobu(V) 99,9%
Chlorek niobu(V)
Formuła: Cl₅Nb
MW: 270.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 254 °C
Temp. topnienia: 204.7 °C
Gęstość: 2.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011127
Numer CAS: 10026-12-7
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,06649