Drukuj
Monotlenek niklu 99.99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2704-100G IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA 1420 PLN
APOSIN2704-100G APOSIN2704-50G
Monotlenek niklu 99.99+%
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
Temp. topnienia: 1900 °C
Gęstość: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1