Drukuj
Monotlenek niklu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 251 PLN
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Monotlenek niklu 99%
Monotlenek niklu
Formuła: NiO
Temp. topnienia: 1984 °C
Gęstość: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011145
Numer CAS: 1313-99-1