Drukuj
Diazotan niklu heksahydrat 99.995%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 1450 PLN
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Diazotan niklu heksahydrat 99.995%
Diazotan niklu heksahydrat
Formuła: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 137 °C
Gęstość: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149805
Numer CAS: 13478-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5
Jednostka: 2725
ADR: 5.1,III