Drukuj
Dichlorek niklu, anhydrous 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel dichloride
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 1740 PLN
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Dichlorek niklu, anhydrous 98%
Dichlorek niklu
Formuła: Cl₂Ni
MW: 129.6 g/mol
Temp. topnienia: 1001 °C
Gęstość: 3.55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011142
Numer CAS: 7718-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06588