Drukuj
Dobromek niklu, anhydrous 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel dibromide
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 3020 PLN
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Dobromek niklu, anhydrous 99%
Dobromek niklu
Formuła: Br₂Ni
Temp. topnienia: 963 °C
Gęstość: 5,098 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011141
Numer CAS: 13462-88-9
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III