Drukuj
tlenek neodymu (III) 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 3300 PLN
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
tlenek neodymu (III) 99.999%
tlenek neodymu (III)
Formuła: Nd₂O₃
MW: 336.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 3760 °C
Temp. topnienia: 2272 °C
Gęstość: 7.24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011134
Numer CAS: 1313-97-9
Klasyfikacja Merck : 14,06450