Drukuj
tlenek neodymu (III) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 1020 PLN
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
tlenek neodymu (III) 99,9%
tlenek neodymu (III)
Formuła: Nd₂O₃
Temp. Wrzenia: 3760 °C
Temp. topnienia: 2272 °C
Gęstość: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011134
Numer CAS: 1313-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-214-1