Drukuj
Trichlorek neodymu heksahydrat 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Neodymium (III) chloride hexahydrate
IN2632-100G IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA 1240 PLN
APOSIN2632-100G APOSIN2632-50G
Trichlorek neodymu heksahydrat 99,9%
Trichlorek neodymu heksahydrat
Formuła: Cl₃Nd·6H₂O
MW: 358.69 g/mol
Temp. topnienia: 124 °C
Gęstość: 2.282 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149801
Numer CAS: 13477-89-9