Drukuj
Neodym 99,9%, proszek –40 mesh
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 3130 PLN
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodym 99,9%, proszek –40 mesh
Neodymium
Formuła: Nd
Temp. Wrzenia: 3074 °C
Temp. topnienia: 1021 °C
Gęstość: 7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011130
Numer CAS: 7440-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-109-3
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II