Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2521-100G IN2521-500G
APOSIN2521-100GEA 343 PLN
APOSIN2521-100G APOSIN2521-500G
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 99%
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
Temp. Wrzenia: 106 °C
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9