Drukuj
tlenek magnezu 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Magnesia usta
IN2467-100G IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA 4750 PLN
APOSIN2467-100G APOSIN2467-25G
tlenek magnezu 99.99%
tlenek magnezu
Formuła: MgO
MW: 40.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 3600 °C
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Klasyfikacja Merck : 13,05700