Drukuj
siarczan (VI) magnezu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 124 PLN
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
siarczan (VI) magnezu 98%
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Temp. topnienia: 1124 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-296-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731