Drukuj
wodorotlenek litu hydrat 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 6040 PLN
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
wodorotlenek litu hydrat 98%
wodorotlenek litu hydrat
Formuła: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 924 °C
Temp. topnienia: 462 °C
Gęstość: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149772
Numer CAS: 1310-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4
Jednostka: 2680
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05556