Drukuj
Chlorek litu, anhydrous 99,95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 1310 PLN
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Chlorek litu, anhydrous 99,95%
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1325…1360 °C
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 2.068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Klasyfikacja Merck : 13,05550